Principaux documents
DWK213914478
DURAN® measuring cylinder ungraduated with hexagonal base
glass, cylinder capacity 500 mL, unstamped
Synonyme(s) :
213914478
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit DWK213914478 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
glass
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213914478
Capacité du cylindre
500 mL
Description générale
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable white print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. The volume content tolerances conform to accuracy Class B.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences