DWK213533306
Duran® Funnel
long stem(s)
Synonyme(s) :
213533306
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
long stem(s)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213533306
Diam. de l'entonnoir
55 mm
Application
Caractéristiques et avantages