DWK213516901
Duran® Funnel
short stem(s)
Synonyme(s) :
213516901
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
short stem(s)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213516901
Diam. de l'entonnoir
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages