Principaux documents
DWK213015906
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 1500 mL
Synonyme(s) :
213015906
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit DWK213015906 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Description
With Spout
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213015906
Capacité du cylindre
1500 mL
Application
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Caractéristiques et avantages
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences