DWK211834402
Duran® Filtering Flasks And Bottles With Side-Arm Socket
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
Synonyme(s) :
211834402
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 211834402
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages