Principaux documents
DWK209667
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
Synonyme(s) :
209667
72 EACH
361,00 $
361,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EACH
361,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
361,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209667
Diam. du flacon × H
51 mm × 98 mm
Capacité
125 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.