Principaux documents
DWK209048
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 129 mm, 24-410
Synonyme(s) :
209048
72 EACH
319,00 $
319,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EACH
319,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
319,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209048
Diam. du flacon × H
61 mm × 129 mm
Capacité
250 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.