Principaux documents
DWK11-6200-101
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
1 PKG
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
172,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber vial
Caractéristiques
vial type with Marking Patch with 11-0000-101 inserts
Conditionnement
pkg of 1 packs
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 11-6200-101
Application
Chromatography
Caractéristiques et avantages
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.