Principaux documents
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NHCSCSNHC6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
150-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2