Principaux documents
D41805
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-naphthol
99%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C10H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1Br
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable