Documents
D223158
Sigma-Aldrich
Dulcitol
97%
Synonyme(s) :
Dulcite, Galactitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro Beilstein :
1721903
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A sugar alcohol and slightly sweet tastant for human taste cells.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable