Principaux documents
D213756
Sigma-Aldrich
trans-p,p′-Diphenylstilbene
Synonyme(s) :
1,2-bis(p-Biphenylyl)ethylene, DPS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3)-c4ccccc4)cc2
InChI
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
Clé InChI
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
Application
Suitable as a laser dye