Documents
D211508
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropane
≥96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro Beilstein :
2041894
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.57 (lit.)
Point d'ébullition
282 °C (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3