D196800
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
2,4-Dinitro-1-fluorobenzene, DNFB, DNPF, FDNB, Sanger reagent
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
pb
178 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
25-27 °C (lit.)
Densité
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
Clé InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
327.2 °F
Point d'éclair (°C)
164 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves