D158402
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
Synonyme(s) :
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Kryptopyrrole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
197 °C/710 mmHg (lit.)
Densité
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCc1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Boradiazaindacene (BODIPY dyes) units as a building block for the fabrication of energy transfer cassettes.
- Meso-benzyl and meso-alkyl dipyrrins salts by treating with corresponding acid chloride.
- 2,5-Bis[3,5-dimethyl-4-ethylpyrrol-2-yl]cyclohexadiene-1,4-dione by reacting with 1,4-benzoquinone.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter