Principaux documents
D150045
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzoxazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Beilstein:
116452
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
pb
218-219 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2oc(C)nc2c1