Principaux documents
D142700
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Dimethylaminomethyl-3-pyridinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
98 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
56-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Clé InChI
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable