Principaux documents
D134856
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxynaphthalene
99%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
152.5-153.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(OC)ccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-10-8-12(14-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A Cisak et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 57(4), 299-306 (2000-12-29)
Protonation and sulphonation mechanism of 2,6-DMON is described. The products of their sulphonation, the sodium and barium salts of 2,6-DMON-4-monosulphonic acid and of 2,6-DMON-4,7-disulphonic acid have been prepared and characterized.