Principaux documents
CLS9999918
Corning® disposable phenolic cap
18-415 thread
Synonyme(s) :
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
1000 EA
427,00 $
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
427,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 99999-18
Hauteur
17.5 mm
Raccords
18-415 thread
Description générale
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.