Principaux documents
CLS9944516X
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 19.0 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
1000 EA
285,00 $
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
285,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.11
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Description
bulk packed
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 99445-16X
D.E. × L
16 mm × 125 mm
Capacité
19.0 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)
Description générale
Single-use culture tubes are convenience packed.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.