CLS985025X
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 47.0 mL
Synonyme(s) :
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
323,00 $
About This Item
323,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
pack of 36 ea
case of 72
Fabricant/nom de marque
Corning 9850-25X
Capacité
47.0 mL
Diam. × L
25 mm × 120 mm
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (plant culture)