Principaux documents
CLS7103C10
Corning® volumetric pipette, TC/TD, SER/CRT, Corning® 7103C
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121510
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Fabricant/nom de marque
Corning 7103C10
Disponibilité
available only in South Korea
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Capacité
10 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.