CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
250,00 $
About This Item
250,00 $
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
graduation
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-2
Plage de mesure du volume
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Longueur
333 mm
Capacité
2.0 mL
Couleur
orange