CLS70705
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7070
326,00 $
About This Item
326,00 $
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7070-5
Plage de mesure du volume
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
8 mm × 350 mm
Capacité
5.0 mL