CLS70320A50
Pyrex® VISTA™ round-bottom boiling flask
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
short
Joint
joint ST/NS19/38
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard taper joint
Conditionnement
pack of 2
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 70320A-50
Capacité
50 mL
Taille du col
(1)