CLS69473L
Pyrex® resin reaction kettles
capacity 3,000 mL
Synonyme(s) :
pyrex flask, pyrex with lid, pyrex with lids, Corning® 6947
1 440,00 $
About This Item
1 440,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type lid
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 6947-3L
Disponibilité
not available in EU
Capacité
3,000 mL