CLS69429L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 257 mm × 254 mm
Synonyme(s) :
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1 ea
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6942-9L
Disponibilité
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × H
257 mm × 254 mm
Diam. du col du flacon
257 mm
Capacité
9.5 L