Principaux documents
CLS65640250
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
6 EA
1 190,00 $
12 EA
1 830,00 $
1 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
1 190,00 $
12 EA
1 830,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
16
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 65640-250
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL
Description générale
Flask features a protective PVC coating for longer product life and safety. Protective coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock.
Attention
Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.