CLS65640100
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
945,00 $
About This Item
945,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
13
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 65640-100
tol. measuring range
0.08 mL
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Attention