Principaux documents
CLS624075
Pyrex® stemless funnel
Synonyme(s) :
Corning® 6240
48 EA
1 190,00 $
1 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EA
1 190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
1 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 6240-75
Longueur
60 mm
D.I. de la partie supérieure
75 mm
Catégories apparentées
Description générale
6mm opening
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.