CLS616261L
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 61626
438,00 $
About This Item
438,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap
Conditionnement
case of 4 ea
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 61626-1L
Diam. du col du flacon
~71.5 mm
Capacité
1000 mL
Diam. × H
101 mm × 225 mm
Raccords
45