CLS61626100
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 61626
226,00 $
About This Item
226,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap
Conditionnement
case of 4 ea
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 61626-100
Diam. du col du flacon
~70 mm
Capacité
100 mL
Diam. × H
56 mm × 100 mm
Raccords
45