CLS5820250
Pyrex® volumetric mixing flask, with ST stopper
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5820
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Taille de l'obturateur
16
Fabricant/nom de marque
Corning 5820-250
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL