CLS565050
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
756,00 $
About This Item
756,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type phenolic-style
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5650-50
tol. measuring range
0.05 mL
Capacité
50 mL