CLS5644500
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
1 310,00 $
About This Item
1 310,00 $
Produits recommandés
Taille de l'obturateur
19
Fabricant/nom de marque
Corning 5644-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
500 mL