CLS5580100
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
555,00 $
About This Item
555,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5580-100
Corning 5580
tol. measuring range
0.08 mL
Capacité
100 mL