Principaux documents
CLS444650
Pyrex® shaker flask with extra-deep baffles
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Corning® 4446
12 EA
520,00 $
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
520,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Delong
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
closure type Closure cap
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 4446-50
Capacité
50 mL
Description générale
Delong style neck, with three extra-deep baffles, to enhance gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers. Long neck reduces splashing and is designed for two-position polypropylene closures. Closures are sold separately.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.