CLS4442250
Pyrex® long neck culture flask
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, Corning® 4442
230,00 $
About This Item
230,00 $
Produits recommandés
Matériaux
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
closure type closure cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 4442-250
Capacité
250 mL
D.E. du col
(38 mm)
38 mm