Principaux documents
CLS4320C5L
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 45/50
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
1 EA
341,00 $
341,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
341,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
341,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
short
Joint
joint: ST/NS45/50
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard taper joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4320C-5L
Capacité
5,000 mL
Taille du col
(1)
Description générale
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.