CLS432012L
Pyrex® round bottom boiling flask, 12 L
Synonyme(s) :
Corning container
630,00 $
About This Item
630,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 432012L
Disponibilité
available only in South Korea