Principaux documents
CLS41001L
Pyrex® flat-bottom boiling flask, short neck with 24/40 joint
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
boiling flask, flask glass, flat bottom flasks, Corning® 4100
12 EA
818,00 $
818,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
818,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
818,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
short
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 4100-1L
Capacité
1,000 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.