CLS360602LC
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2,000 mL, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 36060
1 590,00 $
About This Item
1 590,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 36060-2LC
Capacité
2,000 mL
Diam. du disque
127 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity