Principaux documents
CLS33950MC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 35 mm, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 33950
6 EA
694,00 $
694,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
694,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.43
694,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Pyrex® fritted disc, body diam. 35 mm, porosity 40-60 μm
Fabricant/nom de marque
Corning 33950-MC
Diam. du corps
35 mm
Diamètre
35 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity
Description générale
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.