CDS020187
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridinamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7ClN2O
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
COc1nccc(N)c1Cl
InChI
1S/C6H7ClN2O/c1-10-6-5(7)4(8)2-3-9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
QYPDHIZVPNIDEZ-UHFFFAOYSA-N