CDS019424
6-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9BrN2
Poids moléculaire :
273.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Brc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccccc3
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-11-6-7-13-15-12(9-16(13)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
JECUQJPFGTUNCJ-UHFFFAOYSA-N