CDS019285
(2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
C[C@H]1CCN[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4-2-3-7-5(4)6(8)9/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
CNPSFBUUYIVHAP-WHFBIAKZSA-N