CDS014605
5,7-dimethyl[1,8]naphthyridin-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c2ccc(N)nc2n1
InChI
1S/C10H11N3/c1-6-5-7(2)12-10-8(6)3-4-9(11)13-10/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
BOSVHBKQNJZNHK-UHFFFAOYSA-N