CDS012862
1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7ClN2O4S
Poids moléculaire :
238.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
CN1C=C(C(=O)N(C)C1=O)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H7ClN2O4S/c1-8-3-4(14(7,12)13)5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
Clé InChI
SBIHCODLIXCTKF-UHFFFAOYSA-N