Documents
CDS003884
Sigma-Aldrich
N-(4-methoxybenzyl)-N-Methylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
CNCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10-7-8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Clé InChI
AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N