Principaux documents
CBR02477
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol hydrobromide
AldrichCPR
1 G
408,00 $
408,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
408,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
408,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C2C(N=C(C)N2)=C1.Br
InChI
1S/C8H8N2O.BrH/c1-5-9-7-3-2-6(11)4-8(7)10-5;/h2-4,11H,1H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
VOYQQBCXANCREC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable